Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtig polypropylen pulvertragt
Artikelnummer. 10717021
Højde (metrisk):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10717021
Brand: Vitlab™ 70894
Brug disse tragte til en række forskellige aftapnings- og dekanteringsapplikationer i fødevareindustrien. VITLAB™ Gennemsigtige polypropylen pulvertragte har en kort, bred stilk. Ideel til overførsel af pulveriserede og granulerede stoffer.
  • Transparent polypropylentragt
  • Hurtig flow på grund af en stejl 60° vinkel
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 80mm
Diameter (metrisk) stilk 21mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 75 mm
Vinkel 60°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarekontakt
Længde (metrisk) stilk 25mm