Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtig polypropylen pulvertragt
Højde (metrisk):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Transparent polypropylentragt
- Hurtig flow på grund af en stejl 60° vinkel
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 100mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 22mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 94 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarekontakt |
| Længde (metrisk) stilk | 20mm |