Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtig polypropylen pulvertragt
Artikelnummer. 10443711
Højde (metrisk):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10443711
Brand: Vitlab™ 71194
Brug disse tragte til en række forskellige aftapnings- og dekanteringsapplikationer i fødevareindustrien. VITLAB™ Gennemsigtige polypropylen pulvertragte har en kort, bred stilk. Ideel til overførsel af pulveriserede og granulerede stoffer.
  • Transparent polypropylene funnel
  • Rapid flow due to a steep 60° angle
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 150mm
Diameter (metrisk) stilk 28mm
Materiale Polypropylene
Højde (metrisk) 138 mm
Vinkel 60°
Autoklaverbar Autoclavable
Til brug med (applikation) Suitable for food contact
Længde (metrisk) stilk 22mm