Få mere at vide
VITLAB™ VITsafe™ Smal mund PP sikkerhedsvaskeflasker
Artikelnummer. 11817900
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Methylethylketon
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11817900
Brand: VITLAB™ 1431829
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Arbejd sikkert med potentielt farlige kemikalier. VITLAB™ VITsafe™ Narrow Mouth PP sikkerhedsvaskeflasker har et permanent sikkerhedsaftryk, farvekodet VENT-CAP og præcis spraykontrol for at eliminere dryp og lækager. Konstrueret af kemisk resistent materiale til brug med acetone og MEK.
Arbejde med kemiske stoffer, der kan være farlige, kræver et højt niveau af ansvar og omhu. VITsafe™ sikkerhedsvaskeflasker opfylder alle sikkerhedskrav for sikker håndtering. Sprayflasker er individuelt pakket ind i tydeligt mærkede polyethylenposer.
Konstrueret af slidstærkt, gennemsigtigt polypropylen
  • PP tilføjer et betydeligt højere niveau af modstand mod mange opløsningsmidler, herunder acetone og MEK
  • Vaskeflasker og sprayrør fremstillet af PP kan autoklaveres ved 121 C °i 20 minutter
  • Gennemsigtigt materiale giver mulighed for nem identifikation og overvågning
Permanent sikkerhedsaftryk på flasken med alle vigtige oplysninger
  • Materialenavn på tysk, engelsk, fransk og spansk
  • Kemisk formel, CAS-nr, farepiktogram, signalord
  • Risikosætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger), samt NFPA Kode
  • I overensstemmelse med EU-direktiv nr. 1272/2008 (GHS)
Metalfri, farveafkølet VENT-CAP
  • Design eliminerer næsten alt statisk overtryk
  • Forhindrer stort set al utæthed eller dryp, der kan opstå ved temperaturændringer i laboratoriet
  • Farvekodede hætter understøtter nem visuel identifikation af mediet
  • Flasker bruger skruelåg med GL-gevind for et stærkt, sikkert hold
Optimeret til præcis sprøjtekontrol
  • Fint trukket spids skaber en præcis sprøjtestråle til fin kontrol
  • Optimeret medium tilbagestrømning gennem det kontinuerlige sprøjterør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klarhed
Materiale Polypropylen
Emballage Individuelt pakket ind i PE-pose
Mængde 12 Pakke
Skrue farve Rød
Trådstørrelse (metrisk) GL 25
Mund Smal
Højde (metrisk) 135 mm
Produkttype Sikkerhedsvaskeflaske
Kemisk etiket Acetone
Diameter (metrisk) 58 mm
Lukketype Udluftet skruelåg