Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtig polypropylen store tragte
Artikelnummer. p-8000807
Kapacitet (metrisk):
12.500 ml
3200 ml
Diameter (metrisk) Øverst:
250 mm
350 mm
Diameter (metrisk) stilk:
30 mm
35 mm
Højde (metrisk):
260 mm
440 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 15712106
Brand: Vitlab™ 41894
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for styrke og holdbarhed. VITLab™ Gennemsigtige polypropylen store tragte er velegnede til påfyldning af store mængder væske.
  • Hurtig flow på grund af stejl 60 °C vinkel
  • Håndtag til ophæng (størrelse 12500mL har ikke håndtag)
  • Velegnet til fødevarer
  • Tilbehør tilgængeligt
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 250 mm
Kapacitet (metrisk) 3200 ml
Diameter (metrisk) stilk 30 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 260 mm
Vinkel 60°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Velegnet til påfyldning af store mængder væske
Mængde 6/Pk.