Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtig polypropylen store tragte
Artikelnummer. 15712106
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
12.500 ml
3200 ml
Diameter (metrisk) Øverst:
250 mm
350 mm
Diameter (metrisk) stilk:
30 mm
35 mm
Højde (metrisk):
260 mm
440 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15712106 3200 ml 250 mm 30 mm 260 mm Pakke med 6
10088550 12.500 ml 350 mm 35 mm 440 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15712106 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 41894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00 DKK
    542.76 DKK / Pakke med 6
    Spare 142.24 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af polypropylen for styrke og holdbarhed. VITLab™ Gennemsigtige polypropylen store tragte er velegnede til påfyldning af store mængder væske.
  • Hurtig flow på grund af stejl 60 °C vinkel
  • Håndtag til ophæng (størrelse 12500mL har ikke håndtag)
  • Velegnet til fødevarer
  • Tilbehør tilgængeligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Øverst 250 mm
Kapacitet (metrisk) 3200 ml
Diameter (metrisk) stilk 30 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 260 mm
Vinkel 60°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Velegnet til påfyldning af store mængder væske
Mængde 6/Pk.