Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtig polypropylen store tragte
Beskrivelse
- Hurtig flow på grund af stejl 60 °C vinkel
- Håndtag til ophæng (størrelse 12500mL har ikke håndtag)
- Velegnet til fødevarer
- Tilbehør tilgængeligt
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 350 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 12.500 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 35 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 440 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til påfyldning af store mængder væske |