Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Type 3 klasse AS Målepipetter
Artikelnummer. p-8000641 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolerance:
±0,006 ml
±0,007 ml
±0,010 ml
±0,03 ml
±0,030 ml
±0,05 ml
±0,070 ml
±0,10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 12005312
Brand: BRAND™ 28405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda lime glas, denne type 3 klasse AS Målepipet inkluderer inddelinger med DE-M mærkning og er kalibreret til total levering.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda lime glas.
  • Type 3 (nul øverst)
  • DE-M Bedømmelse af eksamener
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex.)
  • Leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. pakningsenhed
  • USP individuelt certifikat eller DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 835
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Tolerance ±0,006 ml
Volumen (metrisk) 0.5 mL