Description
- Fremstillet af AR-GLAS™ Soda lime glas.
- Type 3 (nul øverst)
- DE-M Bedømmelse af eksamener
- Kalibreret til at levere (TD, Ex.)
- Leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. pakningsenhed
- USP individuelt certifikat eller DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 835 |
| Materiale | AR-GLAS |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.01 mL |
| Tolerance | ±0,006 ml |
| Volumen (metrisk) | 0.5 mL |