Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Type 3 klasse AS Målepipetter
Artikelnummer. 11868331 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolerance:
±0,006 ml
±0,007 ml
±0,010 ml
±0,03 ml
±0,030 ml
±0,05 ml
±0,070 ml
±0,10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Tolerance unitSize
11868331 5 mL 0.05 mL ±0,030 ml Pakke med 12
12005312 0.5 mL 0.01 mL ±0,006 ml Pakke med 12
11803980 5 mL 0.1 mL ±0,03 ml Pakke med 12
11833920 1 mL 0.1 mL ±0,007 ml Pakke med 12
12068359 2 mL 0.02 mL ±0,010 ml Pakke med 12
11843920 10 mL 0.1 mL ±0,05 ml Pakke med 12
11813980 20 mL 0.1 mL ±0,10 ml Pakke med 6
10290021 1 mL 0.01 mL ±0,007 ml Pakke med 12
10603561 2 mL 0.02 mL ±0,070 ml Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11868331 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 28411
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda lime glas, denne type 3 klasse AS Målepipet inkluderer inddelinger med DE-M mærkning og er kalibreret til total levering.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda lime glas.
  • Type 3 (nul øverst)
  • DE-M Bedømmelse af eksamener
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex.)
  • Leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. pakningsenhed
  • USP individuelt certifikat eller DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 835
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringer 0.05 mL
Inkluderer Bomuldsstik
Tolerance ±0,030 ml
Volumen (metrisk) 5 mL