Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Type 3 klasse AS Målepipetter
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolerance:
±0,006 ml
±0,007 ml
±0,010 ml
±0,03 ml
±0,030 ml
±0,05 ml
±0,070 ml
±0,10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Fremstillet af AR-GLAS™ Soda lime glas.
- Type 3 (nul øverst)
- DE-M Bedømmelse af eksamener
- Kalibreret til at levere (TD, Ex.)
- Leveres med batchnummer og et batchcertifikat pr. pakningsenhed
- USP individuelt certifikat eller DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 835 |
| Materiale | AR-GLAS |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Inkluderer | Bomuldsstik |
| Tolerance | ±0,10 ml |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |