Få mere at vide
Vitlab™ Transparent polypropylen tragt
Artikelnummer. p-8000806
Kapacitet (metrisk):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 10708171
Brand: Vitlab™ 41194
Brug disse tragte til en række forskellige aftapnings- og dekanteringsapplikationer i fødevareindustrien. VITLAB™ Transparente polypropylentragte har et praktisk håndtag med løkke til ophængning. Ideel til pulvere og væsker.
  • Transparent polypropylentragt
  • Hurtig flow på grund af en stejl 60° vinkel
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 40mm
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Diameter (metrisk) stilk 4mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 65 mm
Vinkel 60°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarekontakt
Længde (metrisk) stilk 35mm