Få mere at vide
Vitlab™ Transparent polypropylen tragt
Beskrivelse
- Transparent polypropylentragt
- Hurtig flow på grund af en stejl 60° vinkel
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 40mm |
| Kapacitet (metrisk) | 14 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 4mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 65 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarekontakt |
| Længde (metrisk) stilk | 35mm |