Få mere at vide
Vitlab™ Transparent polypropylen tragt
Artikelnummer. 11817960
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11817960 32 ml Pakke med 24
10708171 14 ml Hver
11827960 14 ml Pakke med 24
10622811 222 ml Hver
12724098 222 ml Pakke med 12
10465811 32 ml Hver
10632811 342 ml Hver
10608972 342 ml Pakke med 12
10058540 817 ml Hver
10783923 817 ml Pakke med 12
10242261 88 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11817960 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 41294
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse tragte til en række forskellige aftapnings- og dekanteringsapplikationer i fødevareindustrien. VITLAB™ Transparente polypropylentragte har et praktisk håndtag med løkke til ophængning. Ideel til pulvere og væsker.
  • Transparent polypropylentragt
  • Hurtig flow på grund af en stejl 60° vinkel
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 50mm
Kapacitet (metrisk) 32 ml
Diameter (metrisk) stilk 7mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 85 mm
Vinkel 60°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarekontakt
Længde (metrisk) stilk 43mm