Få mere at vide
Vitlab™ Transparent polypropylen tragt
Kapacitet (metrisk):
14 mL
32 mL
88 mL
222 mL
342 mL
817 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
Description
- Transparent polypropylentragt
- Hurtig flow på grund af en stejl 60° vinkel
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Øverst | 150mm |
| Kapacitet (metrisk) | 817 mL |
| Diameter (metrisk) stilk | 15mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 220 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarekontakt |
| Længde (metrisk) stilk | 95mm |
Product Content Correction
Product Title
Vitlab™ Transparent polypropylen tragt >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction