Få mere at vide
Vitlab™ Transparent polypropylen tragt
Artikelnummer. 10632811
Kapacitet (metrisk):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 10632811
Brand: Vitlab™ 41594
Brug disse tragte til en række forskellige aftapnings- og dekanteringsapplikationer i fødevareindustrien. VITLAB™ Transparente polypropylentragte har et praktisk håndtag med løkke til ophængning. Ideel til pulvere og væsker.
  • Transparent polypropylentragt
  • Hurtig flow på grund af en stejl 60° vinkel
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120mm
Kapacitet (metrisk) 342 ml
Diameter (metrisk) stilk 11mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 180 mm
Vinkel 60°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarekontakt
Længde (metrisk) stilk 90mm