Få mere at vide
Vitlab™ Transparent polypropylen tragt
Kapacitet (metrisk):
14 mL
32 mL
88 mL
222 mL
342 mL
817 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
Beskrivelse
- Transparent polypropylentragt
- Hurtig flow på grund af en stejl 60° vinkel
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 120mm |
| Kapacitet (metrisk) | 342 mL |
| Diameter (metrisk) stilk | 11mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarekontakt |
| Længde (metrisk) stilk | 90mm |