Få mere at vide
Vitlab™ Transparent polypropylen tragt
Kapacitet (metrisk):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
Beskrivelse
- Transparent polypropylentragt
- Hurtig flow på grund af en stejl 60° vinkel
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 150mm |
| Kapacitet (metrisk) | 817 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 15mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 220 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarekontakt |
| Længde (metrisk) stilk | 95mm |