Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtigt bæger af polypropylen
Artikelnummer. 10391572
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10391572 1000 mL Pakke med 6
10129110 250 mL Hver
10124322 250 mL Pakke med 12
10333631 500 mL Hver
10523822 500 mL Pakke med 12
10190041 1000 mL Hver
10653751 2000 mL Hver
10370642 2000 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10391572 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 442081
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse polypropylenbægre til en række generelle laboratorieapplikationer. VITLAB™ Gennemsigtige bæger i polypropylen har et stabilt håndtag, der er let at gribe, og en letlæselig, præget blå skala.
  • Meget gennemsigtigt polypropylen bæger
  • For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
  • Betinget autoklaverbar ved 121 °C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
  • Til autoklavering anbefaler vi model 440941 med forhøjede inddelinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 116 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 170 mm