Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtigt bæger af polypropylen
Beskrivelse
- Meget gennemsigtigt polypropylen bæger
- For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
- Betinget autoklaverbar ved 121 °C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
- Til autoklavering anbefaler vi model 440941 med forhøjede inddelinger
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 150 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 215 mm |