Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtigt bæger af polypropylen
Artikelnummer. 10129110
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10129110
Brand: Vitlab™ 440941
Brug disse polypropylenbægre til en række generelle laboratorieapplikationer. VITLAB™ Gennemsigtige bæger i polypropylen har et stabilt håndtag, der er let at gribe, og en letlæselig, præget blå skala.
  • Meget gennemsigtigt polypropylen bæger
  • For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
  • Betinget autoklaverbar ved 121 °C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
  • Til autoklavering anbefaler vi model 440941 med forhøjede inddelinger
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 70 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 120 mm