Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtigt bæger af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Meget gennemsigtigt polypropylen bæger
- For at bevare mærker, må du ikke rengøre ved temperaturer over 60 °C
- Betinget autoklaverbar ved 121 °C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
- Til autoklavering anbefaler vi model 440941 med forhøjede inddelinger
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 70 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 120 mm |