Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gennemsigtige polyethylenrør
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Farve | Klarhed |