Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gennemsigtigt polyethylenrør
Artikelnummer. 10603491
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,8 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig
10603491 2 mm 2,8 mm
10648325 8 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603491 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 3550228
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Modstandsdygtig over for syrer, baser, alkoholer og saltopløsninger ved en temperatur på 80 °C.
  • Fri for lugte og smag
  • Kemisk resistent og fleksibel
  • Leveres i længder på 5m
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Materiale Polyethylen
Diameter (metrisk) Udvendig 2,8 mm
Samlet længde (metrisk) 100 m
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Emballagemængde 1 hver
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C