Få mere at vide
VITLAB™ Gennemsigtig PFA-flaske med smal mund med gevind
Artikelnummer. 10757611
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10757611
Brand: VITLAB™ 108297
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VITLAB™ Gennemsigtig PFA-flaske med smalmunding med gevind er forsynet med skruelåg. Fremstillet af PFA er de ideelle til langtidsopbevaring af højrente oxidanter, syrer og alkalier samt kulbrinter, sporanalyseopløsningsmidler og standarder.
  • Produkttype: Opbevaringsflaske
  • Beskrivelse: Smal mund med støttetråd
  • Materiale: PFA
  • Form: Rund
  • Inkluderer: Skruelåg
Tekniske data
Flaske Overflade Anti-klæbende og glat
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klarhed
Diameter (engelsk) 2,4''
Til brug med (applikation) Lagring og opbevaring
Inkluderer Skruelåg
Materiale PFA
Maks. Temperatur (metrisk) -328 °F til +500 °F
nr. pr. pakke 1 Hver
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +260 °C
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 160 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Højde (engelsk) 6,3''
Lukningsmateriale PFA
Lukkestørrelse S 28
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg