Få mere at vide
Bohlender™ Gennemsigtige PFA-graduerede vaskeflasker
Artikelnummer. 10043321
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10043321 1000 mL
1 options
Artikelnummer. 10043321 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. A11404
Kun null tilbage
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale PFA
Mængde 1 Pakke
Produkttype Vaskeflaske
Til brug med (udstyr) Passer til GL 32 gevind laboratorieflasker
Diameter (metrisk) 92 mm
Lukketype Skruelåg