Learn More
VITLAB™ Gennemsigtige LDPE-vaskeflasker med bred mund
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
GL 18
GL 45
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | LDPE |
| Mund | Brede |
| Produkttype | Vaskeflaske |
| Lukkestørrelse | GL 18 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur