Få mere at vide
VITLAB™ Gennemsigtige LDPE prøvebeholdere
Kapacitet (metrisk):
8 mL
25 mL
30 mL
50 mL
Mængde:
100 pakke
50 pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
Økonomiske, brugsklare beholdere, ideelle til opbevaring af en lang række flydende og faste materialer.
- Konstrueret af slidstærkt, brudsikkert lavdensitetspolyethylen (LDPE)
- Gennemsigtige flasker gør det nemt at identificere indholdet
- Snap-on låg forhindrer spild og lækager, selv når flasken er på hovedet
- Vedhæftede låg holder lukningen tilgængelig for enhåndsbrug og kan ikke ’gå tabt
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 8 mL |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af en bred vifte af flydende og faste materialer |
| Inkluderer | Stiktætningshætte |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 100 pakke |
| Vægt (metrisk) | 33.5 kg |
| Klarhed | Klarhed |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 56 mm |
| Vis mere |