Få mere at vide
Fisherbrand™ Ikke-sterile overførselspipetter, transparent LDPE
Artikelnummer. 13459118 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
3 mL
4 mL
7 mL
10 mL
Dråber/ml:
18
20
25
30
50
Uddannet:
Ja
Nej
Tip stil:
Ekstra lang
Jumbo
Standard
Tynd Stængel
Udvidet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 400
Pakke med 500
Artikelnummer. 13459118
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forebyg krydskontaminering. Fisherbrand™ Ikke-sterile overføringspipetter, transparent LDPE er lavet af brudsikker, fleksibel plast og er designet til at erstatte Pasteur-pipetter af glas. Graderede og ikke-graduerede pipetter fås i en række størrelser og stilarter, inklusive jumbo, tynd stilk og ekstra lange.
  • Indbygget pære eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering
  • Fleksible stilk bøjer til prøve fra smalle eller små rør
  • Lav affinitetsoverflade reducerer tab af celler og værdifulde proteiner på grund af binding
  • Bløde plastpipetter lavet af ikke-giftig lavdensitetspolyethylen (LDPE)
  • Ikke-steril, gennemsigtig og fuldt genanvendelig
Tekniske data
Materiale LDPE
Dråber/ml 30
Uddannet Nej
Mængde 500 pakke
Tip stil Tynd Stængel
Volumen (metrisk) dispensering 33μ L drop
Volumen (metrisk) 4 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Type Overførselspipet