Få mere at vide
Fisherbrand™ Ikke-sterile overførselspipetter, transparent LDPE
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
3 mL
4 mL
7 mL
10 mL
Dråber/ml:
18
20
25
30
50
Uddannet:
Ja
Nej
Tip stil:
Ekstra lang
Jumbo
Standard
Tynd Stængel
Udvidet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 400
Pakke med 500
Beskrivelse
- Indbygget pære eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering
- Fleksible stilk bøjer til prøve fra smalle eller små rør
- Lav affinitetsoverflade reducerer tab af celler og værdifulde proteiner på grund af binding
- Bløde plastpipetter lavet af ikke-giftig lavdensitetspolyethylen (LDPE)
- Ikke-steril, gennemsigtig og fuldt genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | LDPE |
| Dråber/ml | 50 |
| Uddannet | Nej |
| Mængde | 500 pakke |
| Tip stil | Standard |
| Volumen (metrisk) dispensering | 33μ L drop |
| Volumen (metrisk) | 4 mL |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Type | Overførselspipet |