Få mere at vide
Fisherbrand™ Ikke-sterile overførselspipetter, transparent LDPE
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Indbygget pære eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering
- Fleksible stilk bøjer til prøve fra smalle eller små rør
- Lav affinitetsoverflade reducerer tab af celler og værdifulde proteiner på grund af binding
- Bløde plastpipetter lavet af ikke-giftig lavdensitetspolyethylen (LDPE)
- Ikke-steril, gennemsigtig og fuldt genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | LDPE |
| Dråber/ml | 20 |
| Uddannet | Nej |
| Mængde | 100 pakke |
| Tip stil | Ekstra lang |
| Volumen (metrisk) dispensering | 50μ L fald |
| Volumen (metrisk) | 7 mL |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Type | Overførselspipet |