Få mere at vide
Fisherbrand™ Ikke-sterile overførselspipetter, transparent LDPE
Artikelnummer. 13439108 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
3 mL
4 mL
7 mL
10 mL
Dråber/ml:
18
20
25
30
50
Uddannet:
Ja
Nej
Tip stil:
Ekstra lang
Jumbo
Standard
Tynd Stængel
Udvidet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 400
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Dråber/ml Uddannet Tip stil Pakningsstørrelse
13439108 3 mL 25 Ja Standard Pakke med 500
13469118 1 mL 30 Nej Standard Pakke med 400
13499108 1 mL 30 Ja Standard Pakke med 500
13439118 1 mL 30 Ja Udvidet Pakke med 500
13459118 4 mL 30 Nej Tynd Stængel Pakke med 500
13459108 4 mL 50 Nej Standard Pakke med 500
13449108 7 mL 20 Nej Ekstra lang -
13449118 10 mL 18 Nej Jumbo Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13439108
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forebyg krydskontaminering. Fisherbrand™ Ikke-sterile overføringspipetter, transparent LDPE er lavet af brudsikker, fleksibel plast og er designet til at erstatte Pasteur-pipetter af glas. Graderede og ikke-graduerede pipetter fås i en række størrelser og stilarter, inklusive jumbo, tynd stilk og ekstra lange.
  • Indbygget pære eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering
  • Fleksible stilk bøjer til prøve fra smalle eller små rør
  • Lav affinitetsoverflade reducerer tab af celler og værdifulde proteiner på grund af binding
  • Bløde plastpipetter lavet af ikke-giftig lavdensitetspolyethylen (LDPE)
  • Ikke-steril, gennemsigtig og fuldt genanvendelig
Tekniske data
Materiale LDPE
Dråber/ml 25
Uddannet Ja
Gradueringer 0.5 mL
Mængde 500 pakke
Tip stil Standard
Volumen (metrisk) dispensering 40μ L drop
Volumen (metrisk) 3 mL
Længde (metrisk) 155 mm
Type Overførselspipet