Få mere at vide
VITLAB™ Smal mund LDPE sikkerhedsvaskeflasker
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Kemisk etiket:
Acetonitril
Destilleret vand
Eddikesyre
Ethanol
Ethylacetat
Heptan
Isopropanol
Metanol
N,N-dimethylformamid
Pentan
Tetrahydrofuran (THF)
Toluen
Xylen
Skrue farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
VITsafe™ Smal mund LDPE sikkerhedsvaskeflasker– Vaskeflasker opfylder alle sikkerhedskrav for arbejde med potentielt farlige kemikalier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | LDPE, Polypropylen |
| Emballage | Individuelt pakket ind i PE-pose |
| Mængde | 12 Pakke |
| Skrue farve | Grøn |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 25 |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Produkttype | Sikkerhedsvaskeflaske |
| Vis mere |