Få mere at vide
VITLAB™ Smal mund LDPE sikkerhedsvaskeflasker
Artikelnummer. 11837900
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Kemisk etiket:
Acetonitril
Destilleret vand
Eddikesyre
Ethanol
Ethylacetat
Heptan
Isopropanol
Metanol
N,N-dimethylformamid
Pentan
Tetrahydrofuran (THF)
Toluen
Xylen
Skrue farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11837900
Brand: VITLAB™ 1331849
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Arbejd sikkert med potentielt farlige kemikalier. VITLAB™ VITsafe™ Smal mund LDPE sikkerhedsvaskeflasker har et permanent sikkerhedsaftryk, farvekodet VENT-CAP og præcis spraykontrol for at eliminere dryp og lækager og sikre sikker håndtering.
VITsafe™ Smal mund LDPE sikkerhedsvaskeflasker– Vaskeflasker opfylder alle sikkerhedskrav for arbejde med potentielt farlige kemikalier.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klarhed
Materiale LDPE, Polypropylen
Emballage Individuelt pakket ind i PE-pose
Mængde 12 Pakke
Skrue farve Gul
Trådstørrelse (metrisk) GL 25
Mund Smal
Højde (metrisk) 135 mm
Produkttype Sikkerhedsvaskeflaske
Kemisk etiket Isopropanol
Diameter (metrisk) 58 mm
Lukketype Udluftet skruelåg