Få mere at vide
VITLAB™ Gennemsigtige LDPE-flasker med smal mund med flade skuldre
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 28
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
- Produkttype: Opbevaringsflaske
- Beskrivelse: Smal mund med flade skuldre
- Materiale: LDPE
- Form: Rund
- Inkluderer: Skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (engelsk) | 1 tomme |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 1 Hver |
| nr. pr. pakke | 1 Hver |
| Emballage | 1 Hver |
| Mængde | 1 Hver |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |