Få mere at vide
Vitlab™ Gennemsigtig HDPE stor tragt
Diameter (metrisk) Øverst:
200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Klarhed
- Hurtigt flow på grund af 60° vinkel
- Praktisk håndtag til ophængning
- Valgfrit tilbehør tilgængeligt
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 200 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1300 mL |
| Materiale | HDPE |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Oversigt | HDPE filter |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til påfyldning af store mængder væske |