Få mere at vide
Gennemsigtigt glasfarvningstrug
Artikelnummer. p-8015664
Type:
Coplin farvningskrukke
Farvetrug
Farvningskrukke
Højde (metrisk):
50 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12858735
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forebyg fordampning af farvevæske ved hjælp af drop-on låget, der følger med det gennemsigtige glasfarvningstrug. Denne tunge glasfarvningskrukke er et vigtigt mikroskoptilbehør til laboratoriet.
  • Glastrug med låg
  • Holder mikroskopobjektglas 76 mm x 26 mm
  • To forskellige stilarter
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Bund form Flad
Farve Klar
Materiale Glas
Type Coplin farvningskrukke
Til brug med (applikation) Til mikroskopiske objektglas
Mængde 1 hver
Højde (metrisk) 110 mm