Få mere at vide
Gennemsigtigt glasfarvningstrug
Artikelnummer. 12888735
Skift visning
Type:
Bejdseløb
Coplin farvningsglas
Staining Jar
Højde (metrisk):
50 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12888735 Staining Jar 50 mm Hver
12858735 Coplin farvningsglas 110 mm Hver
12868735 Bejdseløb 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12888735 Leverandør Brand Not Defined Leverandørnr. 2960/1
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Forebyg fordampning af farvevæske ved hjælp af drop-on låget, der følger med det gennemsigtige glasfarvningstrug. Denne tunge glasfarvningskrukke er et vigtigt mikroskoptilbehør til laboratoriet.
  • Glastrug med låg
  • Holder mikroskopobjektglas 76 mm x 26 mm
  • To forskellige stilarter
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Bund form Flad
Materiale Sodavand Lime glas
Type Staining Jar
Til brug med (applikation) Farvningsstativ
Slide Count 25
Dimensioner (L x B) 112 x 112 mm
Dimensioner (L x B x H) 112 x 112 x 50 mm
Længde (metrisk) 112 mm
Bredde (metrisk) 112 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Dybde (metrisk) 112 mm