Få mere at vide
Gennemsigtigt glasfarvningstrug
Artikelnummer. 12868735
Type:
Coplin farvningskrukke
Farvetrug
Farvningskrukke
Højde (metrisk):
50 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12868735
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forebyg fordampning af farvevæske ved hjælp af drop-on låget, der følger med det gennemsigtige glasfarvningstrug. Denne tunge glasfarvningskrukke er et vigtigt mikroskoptilbehør til laboratoriet.
  • Glastrug med låg
  • Holder mikroskopobjektglas 76 x 26 mm
  • Truget har kamme indeni til at holde dias
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Glas
Bund form Flad
Farve Klar
Materiale Sodavand Lime glas
Type Farvetrug
Til brug med (applikation) Til mikroskopiske objektglas
Mængde 1 hver
Højde (metrisk) 50 mm