Få mere at vide
Gennemsigtigt glasfarvningstrug
Beskrivelse
- Glastrug med låg
- Holder mikroskopobjektglas 76 mm x 26 mm
- To forskellige stilarter
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Bund form | Flad |
| Farve | Klar |
| Materiale | Glas |
| Type | Coplin farvningsglas |
| Til brug med (applikation) | Til mikroskopiske objektglas |
| Mængde | 1 hver |
| Højde (metrisk) | 110 mm |