Få mere at vide
Masterflex™ Overførselsslange, C-Flex™ , Klar
Artikelnummer. p-8003258
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Artikelnummer. 11780479
Brand: Masterflex™ 0642202
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfylder kravene fra forskellige brancher
  • Ideel til generelle formål, engangsbrug og udvidede væskebaner
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI krav, FDA, GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1,6 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 3,2 mm
Samlet længde (metrisk) 7.5 m
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske, bioteknologiske og generelle laboratorieanvendelser, der kræver høj ydeevne, økonomisk alternativ til platinsilikone
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Klarhed
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 25 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C