Få mere at vide
Masterflex™ Overførselsslange, C-Flex™ , Klar
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Beskrivelse
Opfylder kravene fra forskellige brancher
- Ideel til generelle formål, engangsbrug og udvidede væskebaner
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI krav, FDA, GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,2 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6,4 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 7.5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutiske, bioteknologiske og generelle laboratorieanvendelser, der kræver høj ydeevne, økonomisk alternativ til platinsilikone |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Vis mere |