Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Microbore Slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,51 mm
0,76 mm
1,27 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
30m
Hver
Description
Brug denne mikroboreslange til generel laboratorie- og farmaceutisk brug, især til præcisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer. TygonTM Microbore Slange er fremragende til lav-flow peristaltiske pumpeapplikationer.
Slangen er ekstremt fleksibel og krystalklar. Ikke-toksiske, ikke-pyrogene og biokompatible slanger til en række laboratorieapplikationer.
- Harpiks møder USP Klasse VI krav
- Temperaturområde: -31 til 85 °C
- Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Møder USP Klasse VI krav |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,51 mm |
| Materiale | Tygon ND-100-80 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.52 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 30.48 m |
| Til brug med (applikation) | Generel laboratorie- og farmaceutisk brug, især med præcisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer, også fremragende med lav-flow peristaltiske pumpeapplikationer. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -31 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Show More |