Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Microbore Slange
Artikelnummer. 15249124
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,51 mm
0,76 mm
1,27 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
30m
Hver
Artikelnummer. 15249124
Brand: Masterflex™ 0641905
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne mikroboreslange til generel laboratorie- og farmaceutisk brug, især til præcisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer. Tygon™ Microbore Slange er fremragende til lav-flow peristaltiske pumpeapplikationer.
Brug denne mikroboreslange til generel laboratorie- og farmaceutisk brug, især til præcisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer. TygonTM Microbore Slange er fremragende til lav-flow peristaltiske pumpeapplikationer.
Slangen er ekstremt fleksibel og krystalklar. Ikke-toksiske, ikke-pyrogene og biokompatible slanger til en række laboratorieapplikationer.
  • Harpiks møder USP Klasse VI krav
  • Temperaturområde: -31 til 85 °C
  • Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møder USP Klasse VI krav
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1,27 mm
Materiale Tygon ND-100-80
Diameter (metrisk) Udvendig 2.29 mm
Samlet længde (metrisk) 30.48 m
Til brug med (applikation) Generel laboratorie- og farmaceutisk brug, især med præcisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer, også fremragende med lav-flow peristaltiske pumpeapplikationer.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -31 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 85 °C