Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Microbore Slange
Artikelnummer. 15154499 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,51 mm
0,76 mm
1,27 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
30m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15154499 0,51 mm 1 rulning
15283647 0,76 mm Hver
15249124 1,27 mm 30m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15154499 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0641901
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Brug denne mikroboreslange til generel laboratorie- og farmaceutisk brug, især til præcisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer. Tygon™ Microbore Slange er fremragende til lav-flow peristaltiske pumpeapplikationer.
Brug denne mikroboreslange til generel laboratorie- og farmaceutisk brug, især til præcisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer. TygonTM Microbore Slange er fremragende til lav-flow peristaltiske pumpeapplikationer.
Slangen er ekstremt fleksibel og krystalklar. Ikke-toksiske, ikke-pyrogene og biokompatible slanger til en række laboratorieapplikationer.
  • Harpiks møder USP Klasse VI krav
  • Temperaturområde: -31 til 85 °C
  • Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møder USP Klasse VI krav
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0,51 mm
Materiale Tygon ND-100-80
Diameter (metrisk) Udvendig 1.52 mm
Samlet længde (metrisk) 30.48 m
Til brug med (applikation) Generel laboratorie- og farmaceutisk brug, især med præcisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer, også fremragende med lav-flow peristaltiske pumpeapplikationer.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -31 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 85 °C