Få mere at vide
- Home
- Products
- Slanger
- Gummi- og silikoneslanger
- Fisherbrand™ Gennemsigtig silikoneslange
Fisherbrand™ Gennemsigtig silikoneslange
Artikelnummer. 11793855 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Samlet længde (metrisk):
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Hver
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) Indvendig | Diameter (metrisk) Udvendig | Samlet længde (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 11793855 | 8 mm | 12 mm | 5 m | Hver |
| 11773416 | 10 mm | 14 mm | 25 m | Hver |
| 11758705 | 1 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11713855 | 10 mm | 14 mm | 5 m | Hver |
| 11806303 | 10 mm | 15 mm | 5 m | Hver |
| 11743845 | 1 mm | 3 mm | 5 m | Hver |
| 11753845 | 2 mm | 6 mm | 5 m | Hver |
| 11768705 | 2 mm | 6 mm | 25 m | Hver |
| 11778705 | 3 mm | 6 mm | 25 m | Hver |
| 11783845 | 3 mm | 7 mm | 5 m | Hver |
| 11763845 | 3 mm | 6 mm | 5 m | Hver |
| 11876293 | 4 mm | 10 mm | 5 m | Hver |
| 11798705 | 4 mm | 6 mm | 25 m | - |
| 11773845 | 4 mm | 6 mm | 5 m | Hver |
| 11763406 | 5 mm | 8 mm | 25 m | - |
| 11783855 | 5 mm | 8 mm | 5 m | 5m |
| 11886293 | 6 mm | 12 mm | 5 m | Hver |
| 11723416 | 6 mm | 9 mm | 25 m | Hver |
| 11793845 | 6 mm | 9 mm | 5 m | Hver |
| 11743416 | 7 mm | 10 mm | 25 m | Hver |
| 11733416 | 6 mm | 12 mm | 25 m | Hver |
| 11703855 | 7 mm | 10 mm | 5 m | Hver |
| 11753416 | 8 mm | 12 mm | 25 m | Hver |
| 11763416 | 8 mm | 14 mm | 25 m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11793855
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
133.13 DKK
97.05 DKK / Pakke med 1
Spare 36.08 DKK
27% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
87.34 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Gennemskinnelig silikoneslange
- FDA-kompatibel (fødevarer)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, BFR og WRAS godkendt |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Til brug med | Peristaltiske pumper |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk, bioteknologi, overførsel af sterile væsker |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Fleksibilitet | Fleksibel |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Vis mere Vis mindre |