Få mere at vide
- Home
- Products
- Slanger
- Gummi- og silikoneslanger
- Fisherbrand™ Gennemsigtig silikoneslange
Fisherbrand™ Gennemsigtig silikoneslange
Artikelnummer. 11793845 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Samlet længde (metrisk):
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Hver
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) Indvendig | Diameter (metrisk) Udvendig | Samlet længde (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 11793845 | 6 mm | 9 mm | 5 m | Hver |
| 11773416 | 10 mm | 14 mm | 25 m | Hver |
| 11758705 | 1 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11713855 | 10 mm | 14 mm | 5 m | Hver |
| 11806303 | 10 mm | 15 mm | 5 m | Hver |
| 11743845 | 1 mm | 3 mm | 5 m | Hver |
| 11753845 | 2 mm | 6 mm | 5 m | Hver |
| 11768705 | 2 mm | 6 mm | 25 m | Hver |
| 11778705 | 3 mm | 6 mm | 25 m | Hver |
| 11783845 | 3 mm | 7 mm | 5 m | Hver |
| 11763845 | 3 mm | 6 mm | 5 m | Hver |
| 11876293 | 4 mm | 10 mm | 5 m | Hver |
| 11798705 | 4 mm | 6 mm | 25 m | - |
| 11773845 | 4 mm | 6 mm | 5 m | Hver |
| 11763406 | 5 mm | 8 mm | 25 m | - |
| 11783855 | 5 mm | 8 mm | 5 m | 5m |
| 11886293 | 6 mm | 12 mm | 5 m | Hver |
| 11723416 | 6 mm | 9 mm | 25 m | Hver |
| 11743416 | 7 mm | 10 mm | 25 m | Hver |
| 11733416 | 6 mm | 12 mm | 25 m | Hver |
| 11703855 | 7 mm | 10 mm | 5 m | Hver |
| 11753416 | 8 mm | 12 mm | 25 m | Hver |
| 11793855 | 8 mm | 12 mm | 5 m | Hver |
| 11763416 | 8 mm | 14 mm | 25 m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
11793845
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Brug rabatkode 28038
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Zum Warenkorb hinzufügen
61.42 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gennemskinnelig silikoneslange
- FDA-kompatibel (fødevarer)
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | FDA, BFR og WRAS godkendt |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Til brug med | Peristaltiske pumper |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk, bioteknologi, overførsel af sterile væsker |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Fleksibilitet | Fleksibel |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Vis mere Vis mindre |