Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtig silikoneslange
Artikelnummer. 11773845 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Samlet længde (metrisk):
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Hver
Artikelnummer. 11773845
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange med peristaltiske pumper. Fisherbrand™ Gennemsigtig silikoneslange er ideel til farmaceutiske, bioteknologiske og sterile væskeoverførselsapplikationer.
  • Gennemskinnelig silikoneslange
  • FDA-kompatibel (fødevarer)
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BFR og WRAS godkendt
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Til brug med Peristaltiske pumper
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi, overførsel af sterile væsker
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C