Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtig silikoneslange
Artikelnummer. 11773416 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Samlet længde (metrisk):
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Hver
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) unitSize
11773416 10 mm 14 mm 25 m Hver
11758705 1 mm 3 mm 25 m 25m
11713855 10 mm 14 mm 5 m Hver
11806303 10 mm 15 mm 5 m Hver
11743845 1 mm 3 mm 5 m Hver
11753845 2 mm 6 mm 5 m Hver
11768705 2 mm 6 mm 25 m Hver
11778705 3 mm 6 mm 25 m Hver
11783845 3 mm 7 mm 5 m Hver
11763845 3 mm 6 mm 5 m Hver
11876293 4 mm 10 mm 5 m Hver
11798705 4 mm 6 mm 25 m -
11773845 4 mm 6 mm 5 m Hver
11763406 5 mm 8 mm 25 m -
11783855 5 mm 8 mm 5 m 5m
11886293 6 mm 12 mm 5 m Hver
11723416 6 mm 9 mm 25 m Hver
11793845 6 mm 9 mm 5 m Hver
11743416 7 mm 10 mm 25 m Hver
11733416 6 mm 12 mm 25 m Hver
11703855 7 mm 10 mm 5 m Hver
11753416 8 mm 12 mm 25 m Hver
11793855 8 mm 12 mm 5 m Hver
11763416 8 mm 14 mm 25 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 11773416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 DKK
    619.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 178.77 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange med peristaltiske pumper. Fisherbrand™ Gennemsigtig silikoneslange er ideel til farmaceutiske, bioteknologiske og sterile væskeoverførselsapplikationer.
  • Gennemskinnelig silikoneslange
  • FDA-kompatibel (fødevarer)
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BFR og WRAS godkendt
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 14 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Til brug med Peristaltiske pumper
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi, overførsel af sterile væsker
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C