Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtig silikoneslange
Artikelnummer. 11763845 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Samlet længde (metrisk):
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Hver
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11763845 3 mm 6 mm 5 m Hver
11773416 10 mm 14 mm 25 m Hver
11758705 1 mm 3 mm 25 m 25m
11713855 10 mm 14 mm 5 m Hver
11806303 10 mm 15 mm 5 m Hver
11743845 1 mm 3 mm 5 m Hver
11753845 2 mm 6 mm 5 m Hver
11768705 2 mm 6 mm 25 m Hver
11778705 3 mm 6 mm 25 m Hver
11783845 3 mm 7 mm 5 m Hver
11876293 4 mm 10 mm 5 m Hver
11798705 4 mm 6 mm 25 m -
11773845 4 mm 6 mm 5 m Hver
11763406 5 mm 8 mm 25 m -
11783855 5 mm 8 mm 5 m 5m
11886293 6 mm 12 mm 5 m Hver
11723416 6 mm 9 mm 25 m Hver
11793845 6 mm 9 mm 5 m Hver
11743416 7 mm 10 mm 25 m Hver
11733416 6 mm 12 mm 25 m Hver
11703855 7 mm 10 mm 5 m Hver
11753416 8 mm 12 mm 25 m Hver
11793855 8 mm 12 mm 5 m Hver
11763416 8 mm 14 mm 25 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 11763845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.76 DKK
    51.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.37 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Brug denne slange med peristaltiske pumper. Fisherbrand™ Gennemsigtig silikoneslange er ideel til farmaceutiske, bioteknologiske og sterile væskeoverførselsapplikationer.
  • Gennemskinnelig silikoneslange
  • FDA-kompatibel (fødevarer)
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BFR og WRAS godkendt
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Til brug med Peristaltiske pumper
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi, overførsel af sterile væsker
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C